Fontos dokumentumok
CRM46904
Supelco
cis-11-Vaccenic acid methyl ester
certified reference material, 10 mg/mL in heptane, ampule of 1 mL
Szinonimák:
cis-11-Octadecenoic methyl ester, cis-Vaccenic acid methyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)5CH=CH(CH2)9CO2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
296.49
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
10 mg/mL in heptane
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
single component solution
funkcionális csoport
ester
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
SMILES string
O(C)C(=O)CCCCCCCCC\C=C\CCCCCC
InChI
1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h8-9H,3-7,10-18H2,1-2H3/b9-8+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PVVODBCDJBGMJL-CMDGGOBGSA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
24.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-3.99 °C - closed cup