Fontos dokumentumok
V1381
Methyl trans-vaccenate
≥99% (capillary GC), liquid
Szinonimák:
trans-11-Octadecenoic acid methyl ester, Methyl trans-11-octadecenoate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (capillary GC)
form
liquid
funkcionális csoport
ester
lipidtípus
unsaturated FAs
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H]\C(CCCCCC)=C(\[H])CCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h8-9H,3-7,10-18H2,1-2H3/b9-8+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PVVODBCDJBGMJL-CMDGGOBGSA-N
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
143.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
62 °C - closed cup