Fontos dokumentumok
793663
Graphene dispersion
forinkjet printing, with ethyl cellulose in cyclohexanone and terpineol, inkjetprintable
Szinonimák:
inkjetting ink, conductive ink
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Graphene ink, for inkjet printing, with ethyl cellulose in cyclohexanone and terpineol, inkjet printable
Minőségi szint
Forma
liquid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
koncentráció
2.4 wt. % (solid (graphene and ethyl cellulose) in cyclohexanone/terpineol)
ellenállás
0.003-0.008 Ω-cm (thermally annealed 250°C for 30 minutes, film thickness >100 nm)
részecskeméret
≤3 μm
felületi feszültség
30 dyn/cm
viszkozitás
8-15 mPa.s(30 °C)
bp
213-218 °C (Terpineol)
sűrűség
0.9375 g/mL at 25 °C
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
OC(C1=C2C(C3=C(C4=C(C5=C(C6=C(C7=C(C8=C(C9=C(C%10=C(C%11=C(C%12=C(C%13=C(C%14=C(C%15=CC=C%16O)C%16=C%17)C%17=C%18)C%18=C%19C(O)=O)C%19=C%20)C%20=C%21O)C%21=C%22)C%22=C%23)C%23=C%24O)C%24=C%25)C%25=C%26C(O)=O)C%26=C%27)C%27=C2)=C%28C%29=C(C%30=C%31C%28=C%3
Általános leírás
Alkalmazás
Curing Condition: 250-350°C, 20-30min
This ink was tested on polyimide and silicon dioxide substrates.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
143.6 °F
Lobbanási pont (C)
62 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Functional materials for printed electronics applications enable flexible displays, RFID tags, and biomedical sensors.
Graphene is a unique two-dimensional (2D) structure of monolayer carbon atoms packed into a dense honeycomb crystal that has attracted great interest due to its diverse and fascinating properties.
Since its discovery little more than a decade ago,1 the two-dimensional (2D) allotrope of carbon—graphene—has been the subject of intense multidisciplinary research efforts.
Graphene's unique properties spark interdisciplinary interest; its honeycomb structure offers electrical, optical, and mechanical marvels.