Merck
33416
Supelco
Ochratoxin A-13C20 solution
~10 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C20H18ClNO6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
423.67
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
koncentráció
~10 μg/mL in acetonitrile
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formátum
single component solution
tömegeltolódás
M+20
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=[13C](N[13C@H]([13C](O)=O)[13CH2][13C]1=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13CH]1)[13C]2=[13CH][13C](Cl)=[13C]([13CH2][13C@@H]([13CH3])O[13C]3=O)[13C]3=[13C]2O
InChI
1S/C20H18ClNO6/c1-10-7-12-14(21)9-13(17(23)16(12)20(27)28-10)18(24)22-15(19(25)26)8-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9-10,15,23H,7-8H2,1H3,(H,22,24)(H,25,26)/t10-,15+/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1,18+1,19+1,20+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RWQKHEORZBHNRI-VQZPEEAASA-N
Általános leírás
Ochratoxin A is a mycotoxin, which is commonly produced by fungi Aspergillus ochraceus and Penicillium verrucosum in improperly stored food products of plant origin, edible animal tissues, human blood sera and tissues.
Ochratoxin A-13C20 solution is an isotopically labeled standard of the nephrotoxic mycotoxin, ochratoxin A.
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analízis megjegyzés
purity : ≥97.0% (HPLC)
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Risk assessment of the mycotoxin ochratoxin A.
Kuiper-Goodman T and Scott PM
Biomedical and Environmental Sciences : Bes, 2(3), 179-248 (1989)
Ochratoxin A: An overview on toxicity and carcinogenicity in animals and humans
Pfohl-Leszkowicz, et al.
Molecular Nutrition And Food Research, 51(1), 61-99 (2007)
A Visconti et al.
Journal of chromatography. A, 864(1), 89-101 (2000-01-12)
A new and accurate method to quantify ochratoxin A (OA) in table wine has been developed. The method uses commercial immunoaffinity columns for clean-up and high-performance liquid chromatography (HPLC) with fluorescence detection for quantification of the toxin. Wine was diluted