Merck
CRM35775
Supelco
1,4-Dichlorobenzene
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H4Cl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
147.00
Beilstein:
1680023
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
gőzsűrűség
5.07 (vs air)
gőznyomás
1.03 mmHg ( 25 °C)
termékcsalád
TraceCERT®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
bp
173 °C (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
sűrűség
1.241 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OCJBOOLMMGQPQU-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Alkalmazás
1,4-Dichlorobenzene is used as an insecticide to control moths, molds and mildew. It is not listed in the European Union pesticide database. The United States Environmental Protection Agency (EPA) has set a target maximum contaminant level of 75µg/L drinking water. It is also a EPA-registered pesticide. The certified reference material (CRM) is intended to be used as a calibrant for chromatography and other analytical techniques.
Environmental
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)