Fontos dokumentumok
35350
1,3-Dichlorobenzene
puriss., ≥99.0% (GC)
Szinonimák:
m-Dichlorobenzene
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
5 mmHg ( 38.8 °C)
Minőségi szint
grade
puriss.
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.546 (lit.)
n20/D 1.546
bp
172-173 °C (lit.)
mp
−25-−22 °C (lit.)
sűrűség
1.288 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
Clc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZPQOPVIELGIULI-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
152.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
67.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?