Merck
BP164
Fluoxymesterone
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
11β,17β-Dihydroxy-9α-fluoro-17α-methyl-4-androsten-3-one, 9α-Fluoro-11β,17β-dihydroxy-17α-methylandrost-4-en-3-one, 9α-Fluoro-11β-hydroxy-17α-methyltestosterone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H29FO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
336.44
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
fluoxymesterone
form
solid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@](C)(O)[C@@]1(C)C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@]2([H])CCC4=CC(=O)CC[C@]34C
InChI
1S/C20H29FO3/c1-17-8-6-13(22)10-12(17)4-5-15-14-7-9-19(3,24)18(14,2)11-16(23)20(15,17)21/h10,14-16,23-24H,4-9,11H2,1-3H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YLRFCQOZQXIBAB-RBZZARIASA-N
Géninformáció
human ... AR(367)
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Fluoxymesterone BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Triamcinolone Ointment
  • Hydrocortisone and Neomycin Cream
  • Triamcinolone Cream
  • Hydrocortisone Acetate and Neomycin Eye Ointment
  • Hydrocortisone Acetate and Neomycin Ear Drops
  • Hydrocortisone Acetate and Neomycin Eye Drops
  • Kiszerelés
    Unit quantity: 50 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Egyéb megjegyzések
    Sales restrictions may apply.
    Piktogramok
    Health hazard
    Figyelmeztetés
    Warning
    Figyelmeztető mondatok
    Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
    Veszélyességi osztályok
    Repr. 2
    Tárolási osztály kódja
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    Not applicable
    Válasszon a legfrissebb verziók közül:
    Analitikai tanúsítványok (COA)