Fontos dokumentumok
S1250000
Stanozolol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
17β-Hydroxy-17α-methyl-5α-androstano[3,2-c]pyrazole, 5α-Androstane-17α-methyl-17β-ol-[3,2-c]pyrazole, Androstanazole, Stanazol
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
stanozolol
gyártó/kereskedő neve
EDQM
gyógyszerellenőrzés
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@]3([H])[C@]([H])(CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(C)O)[C@@]1(C)Cc5cn[nH]c5C2
InChI
1S/C21H32N2O/c1-19-11-13-12-22-23-18(13)10-14(19)4-5-15-16(19)6-8-20(2)17(15)7-9-21(20,3)24/h12,14-17,24H,4-11H2,1-3H3,(H,22,23)/t14-,15+,16-,17-,19-,20-,21-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LKAJKIOFIWVMDJ-IYRCEVNGSA-N
Géninformáció
human ... AR(367)
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)