Fontos dokumentumok
F2552
Formestane
solid
Szinonimák:
4-Hydroxyandrost-4-ene-3,17-dione, CGP-32349
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
oldhatóság
chloroform: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
veterinary
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=C(O)C(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C19H26O3/c1-18-10-8-15(20)17(22)14(18)4-3-11-12-5-6-16(21)19(12,2)9-7-13(11)18/h11-13,22H,3-10H2,1-2H3/t11-,12-,13-,18+,19-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OSVMTWJCGUFAOD-KZQROQTASA-N
Géninformáció
human ... CYP19A1(1588)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges