Merck
1280009
USP
Fluoxymesterone CIII
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Fluoxymesterone, 11β,17β-Dihydroxy-9α-fluoro-17α-methyl-4-androsten-3-one, 9α-Fluoro-11β,17β-dihydroxy-17α-methylandrost-4-en-3-one, 9α-Fluoro-11β-hydroxy-17α-methyltestosterone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H29FO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
336.44
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
API-család
fluoxymesterone
gyártó/kereskedő neve
USP
gyógyszerellenőrzés
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@](C)(O)[C@@]1(C)C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@]2([H])CCC4=CC(=O)CC[C@]34C
InChI
1S/C20H29FO3/c1-17-8-6-13(22)10-12(17)4-5-15-14-7-9-19(3,24)18(14,2)11-16(23)20(15,17)21/h10,14-16,23-24H,4-9,11H2,1-3H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YLRFCQOZQXIBAB-RBZZARIASA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Fluoxymesterone CIII USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Fluoxymesterone
  • Fluoxymesterone Tablets
  • Triamcinolone Acetonide
  • Neomycin Sulfate and Hydrocortisone Acetate Ophthalmic Suspension
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
USP issued SDS can be found here.
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)