Merck
94708
Supelco
1,5-Dihydroxynaphthalene
analytical standard
Szinonimák:
1,5-Naphthalenediol
About This Item
Lineáris képlet:
C10H6(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
160.17
Beilstein:
2044951
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.21
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.0 % (HPLC)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
259-261 °C (dec.) (lit.)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Oc1cccc2c(O)cccc12
InChI
1S/C10H8O2/c11-9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)12/h1-6,11-12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BOKGTLAJQHTOKE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)