Fontos dokumentumok
854140
Supelco
Crimp seals, 11 mm, with PTFE/rubber septa
silver aluminum seal, seal diam. 11 mm, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41121821
material
PTFE-faced rubber septum
silver aluminum seal
Jellemzők
closure type crimp seal
kiszerelés
pkg of 100 ea
tömítés átmérője
11 mm
szerelvény
thread for 11 mm
Általános leírás
Crimp seals, 11 mm, with PTFE/rubber septa are for use with 12 x 32 mm crimp top vials. The PTFE/rubber septa are compatible with most organic solvents until pierced and are not recommended for aromatics, carbon disulfides, chlorinated solvents, hydrocarbons.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)