Fontos dokumentumok
854998
Supelco
Vials, crimp top, 1.5 mL, large opening (6 mm), 11.6 x 32 mm
volume 1.5 mL, amber glass vial (with marking spot), O.D. × H × I.D. 11.6 mm × 32 mm × 6 mm, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
amber glass vial (with marking spot)
Jellemzők
closure type crimp top vial
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
11.6 mm × 32 mm × 6 mm
térfogat
1.5 mL
szerelvény
thread for 11 mm
Általános leírás
These standard and large opening vials [crimp top, 1.5 mL, amber glass (with marking spot), 11.6 x 32 mm] are used with aluminum seals. The 11 mm aluminum seals have 6 mm openings.
Alkalmasság
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
Egyéb megjegyzések
The inside diameter of vials vary with the manufacture. Only the following insert part numbers are compatible with these large opening vials.
  • SU860067PK100 0.1ML GLASS CONICAL INSERT, 6 X 31MM
  • 854988PK1000 0.1ML GLASS CONICAL INSERT, 6 X 31MM
  • SU860066PK100 0.1ML GLASS CONICAL INSERT WITH BOTTOM SPRING, 6 X 28MM
  • 854110PK1000 0.1ML GLASS CONICAL INSERT WITH BOTTOM SPRING, 6 X 28MM
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)