Fontos dokumentumok
29126-U
Supelco
Vials, crimp top, convenience pack, 12 x 32 mm, large opening, pkg 100
clear glass vial, PTFE/silicone/PTFE septum
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
Anyagok
PTFE/silicone/PTFE septum
aluminum seal
clear glass vial
leírás
unassembled
Jellemzők
closure type crimp top vial
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
12 mm × 32 mm × 6 mm
térfogat
2 mL
szerelvény
thread for 11 mm
kompatibilitás
for use with Agilent/HP 1050/1090, 1100, 7673A (Series I, II)
for use with CTC LC PAL, GC PAL
for use with Hitachi
for use with PerkinElmer Autosystem, Clarus 500, PE ISS-100, 200, Integral 4000, Series 200
for use with Shimadzu GC and LC Autosamplers
for use with Spark Marathon, MIdas, Triathlon
for use with Thermo Fisher HPLC Spectra, GC TRACE, AS3000, AI3000, AS3500
for use with Varian GC Autosamplers (8000, 8100, 8200, 8400, 8410), LC Autosamplers (9090, 9095, Marathon)
for use with Waters Alliance
Alkalmasság
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
Egyéb megjegyzések
The diameter of inserts varies between manufacturers. Only the following insert part numbers are compatible with these large opening vials.
  • 24719, 24720Glass insert, conical bottom, 6 x 29mm
  • 24721Glass insert with bottom spring, 6 x 29mm
  • 24722Polypropylene insert with bottom spring, 6 x 29mm
  • 24717, 24718Glass insert, conical bottom, 6 x 31mm
  • 24715, 24716Glass insert, flat bottom, 6 x 31mm
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)