Fontos dokumentumok
27102-U
Supelco
Crimp seals, 11 mm, with PTFE/rubber septa
silver aluminum seal, diam. × thickness 11 mm × 1.0 mm, opening 4.8 mm
Szinonimák:
11 mm PTFE/Rubber Cap Seals
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
Anyagok
PTFE/red rubber septum
silver aluminum seal
Jellemzők
closure type crimp seal
kiszerelés
pkg of 1 × 100 ea (27102-U)
átmérő × vastagság
11 mm × 1.0 mm
nyílás
4.8 mm
szerelvény
thread for 11 mm
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)