Fontos dokumentumok
29403-U
Supelco
Certified crimp top vials, 12 x 32 mm
volume 2 mL, clear glass vial, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
Anyagok
clear glass vial
leírás
crimp top
Jellemzők
closure type crimp top vial
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
12 mm × 32 mm × 6 mm
térfogat
2 mL
szerelvény
thread for 11 mm (crimp)
Alkalmasság
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
Egyéb megjegyzések
The inside diameter of vials vary with the manufacture. The following insert part numbers are compatible with these large opening vials.
  • 29435-UPK100, Certified 200 μL glass inserts, mandrel precision point, 6 X 29mm, with bottom spring
  • 29436-UPK100, Certified 250 μL glass insert, conical bottom, 6 x 31 mm
  • 29437-UPK100, Certified 300 μL glass inserts, conical bottom, 6 x 30 mm
  • 29441-U PK100, Certified 350 μL glass inserts, flat bottom, 6 x 31mm
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)