Fontos dokumentumok
SU860055
Supelco
Vials, crimp top, 1.5 mL, large opening (6 mm), 11.6 x 32 mm
volume 1.5 mL, clear glass vial, O.D. × H 11.6 mm × 32 mm, pkg of 100 ea
Szinonimák:
Large Opening Crimp Top Vials
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
clear glass vial
Jellemzők
closure type crimp top vial
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma
11.6 mm × 32 mm
térfogat
1.5 mL
szerelvény
thread for 11 mm
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)