854110
Inserts for 1.5 mL large opening vials
volume 0.1 mL, conical clear glass (with bottom spring), pkg of 1000 ea
Javasolt termékek
material
conical clear glass (with bottom spring)
kiszerelés
pkg of 1000 ea
külső átmérő × Ma
6 mm × 28 mm
térfogat
0.1 mL
Általános leírás
Vial inserts for 1.5 mL large opening vials [volume 0.1 mL, clear glass conical (with bottom spring)] allow the use of smaller sample volumes with standard autosampler vials. Inserts are generally chosen based on the inner diameter of the vial neck. Large opening vials (6.0 mm ID) require a 6 mm OD insert.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)