Fontos dokumentumok
SU860067
Supelco
Inserts for 1.5 mL large opening vials
volume 0.1 mL, conical clear glass, O.D. × H × I.D. 6 mm × 31 mm × 4.6 mm, pkg of × 100 ea
Szinonimák:
1.5 mL Vial Inserts
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
conical clear glass
kiszerelés
pkg of × 100 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
6 mm × 31 mm × 4.6 mm
térfogat
0.1 mL
Általános leírás
Inserts for 1.5 mL large opening vials are clear glass conical inserts used with CTC LC PAL autosamplers.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)