Fontos dokumentumok
820024
TSKgel® BioAssist® G6PW (17 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, hydroxylated methacrylate phase
Szinonimák:
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115711
eCl@ss:
32110501
H × belső átmérő:
30 cm × 7.8 mm
részecskeméret:
17 μm
mátrix aktív csoport:
hydroxylated methacrylate phase
pórusméret:
1000 Å
Mátrix:
polymer particle platform
Terméknév
TSKgel® BioAssist® G6PW HPLC Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 17 μm particle size, PEEK hardware
material
PEEK hardware
Ügynökség
suitable for USP L38
suitable for USP L39
termékcsalád
TSKgel®
gyártó/kereskedő neve
Tosoh 20024
parameter
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10 bar max. pressure
80 °C temperature
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
30 cm × 7.8 mm
Mátrix
polymer particle platform
mátrix aktív csoport
hydroxylated methacrylate phase
részecskeméret
17 μm
pórusméret
1000 Å
működési pH
2-12
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
Általános leírás
A TSKgel G6000PW column in PEEK column hardware, TSKgel BioAssist G6PW is for ultra-low sample adsorption during virus analysis. Use TSKgel G6000PW for the analysis of water-soluble polymers up to 8,000,000 Da molecular weight.
Alkalmazás
Calibration range: up to 8,000,000 Da (polythylene glycols and oxides)
Fizikai forma
Shipped in water.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
BioAssist is a registered trademark of Tosoh Corporation
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ryan S Pralle et al.
Scientific reports, 11(1), 2839-2839 (2021-02-04)
Fatty liver syndrome is a prevalent metabolic disorder in peripartum dairy cows that unfavorably impacts lactation performance and health. Patatin-like phospholipase domain-containing protein 3 (PNPLA3) is a lipase that plays a central role in human non-alcoholic fatty liver disease etiology