Fontos dokumentumok
813076
TSKgel® SP-NPR (2.5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, sulfonic acid phase
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
H × belső átmérő:
3.5 cm × 4.6 mm
részecskeméret:
2.5 μm
mátrix aktív csoport:
sulfonic acid phase
Mátrix:
polymer particle platform
Terméknév
TSKgel® SP-NPR HPLC Column, phase sulfonic acid, L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, 2.5 μm particle size
material
PEEK
termékcsalád
TSKgel®
Jellemzők
counter ion Na+
gyártó/kereskedő neve
Tosoh SP-NPR, 13076
parameter
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.6 mL/min flow rate
10-60 °C temperature
200 bar max. pressure
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
3.5 cm × 4.6 mm
Mátrix
polymer particle platform
mátrix aktív csoport
sulfonic acid phase
részecskeméret
2.5 μm
működési pH
2-12
elválasztástechnika
cation exchange
Általános leírás
TSKgel SP-NPR columns are packed with non-porous hydrophilic polymer beads which are surface modified with a strong cation exchanger They are used for the separation and analysis of proteins and peptides. They are particularly useful for adeno-associated viruses and other large macromolecules.
Fizikai forma
Shipped in DI water.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
HPLC Analysis of Purified Adeno-associated Virus (AAV) on TSKgel® SP-NPR