Fontos dokumentumok
807162
TSKgel® CM-3SW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, carboxymethyl phase
Szinonimák:
TSKgel® CM-SW Columns
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
Terméknév
TSKgel® CM-3SW HPLC Column, phase carboxymethyl, L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
Anyagok
stainless steel
termékcsalád
TSKgel®
Jellemzők
counter ion Na+
gyártó/kereskedő neve
Tosoh CM-3SW, 07162
Paraméterek
≤1 M salt concentration
0-100% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
20 bar max. pressure
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
7.5 cm × 7.5 mm
Mátrix
silica particle platform
mátrix aktív csoport
carboxymethyl phase
részecskeméret
10 μm
pórusméret
250 Å
működési pH
2.0-7.5
elválasztástechnika
cation exchange
Általános leírás
TSKgel CM-3SW columns are packed with 5 micron, high efficiency, spherical silica beads which are surface modified with a weak cation exchanger. They are used for the separation and analysis of proteins, peptides, and other biologically active molecules. They have a larger pore size than the TSKgel CM-2SW columns.
Fizikai forma
Shipped in methanol.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)