MABT217
Anti-Calreticulin Antibody, clone 16B11.1
clone 16B11.1, from mouse
Szinonimák:
Calreticulin, CRP55, Calregulin, Endoplasmic reticulum resident protein 60, ERp60, HACBP, grp60
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
16B11.1, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CALR(811)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Flow Cyometry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected Calreticulin in non serum starved HeLa cells.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Minőség
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Calreticulin on 10 µg of HeLa cell lysate.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
HeLa cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1