Fontos dokumentumok
807164
TSKgel® DEAE-5PW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, DEAE (diethylaminoethyl) phase
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
H × belső átmérő:
7.5 cm × 7.5 mm
részecskeméret:
10 μm
mátrix aktív csoport:
DEAE (diethylaminoethyl) phase
pórusméret:
1000 Å
Mátrix:
polymer particle platform
Terméknév
TSKgel® DEAE-5PW HPLC Column, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
material
PEEK
termékcsalád
TSKgel®
Jellemzők
counter ion Cl-
gyártó/kereskedő neve
Tosoh 07164
parameter
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
150 bar max. pressure
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
7.5 cm × 7.5 mm
Mátrix
polymer particle platform
mátrix aktív csoport
DEAE (diethylaminoethyl) phase
részecskeméret
10 μm
pórusméret
1000 Å
működési pH
2-12
elválasztástechnika
anion exchange
Általános leírás
TSKgel DEAE-5PW columns are packed with porous hydrophilic polymer beads which are surface modified with a weak anion exchanger. They are used for the separation and analysis of proteins, nucleotides, nucleosides and other biologically active molecules. Columns are available in internal diameters varying from 2mm to 55mm ID. Column housings are either glass or stainless steel. They have the same backbone chemistry and selectivity as the bulk process scale resins Toyopearl DEAE-650 and TSKgel DEAE-5PW (20) and (30).
Fizikai forma
Shipped in water.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)