Fontos dokumentumok
807650
TSKgel® CM-SW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2.5 cm × 6 mm, carboxymethyl phase
Szinonimák:
TSKgel® CM-SW Columns
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
product name
TSKgel® CM-SW Guardgel Kit, phase carboxymethyl, L × I.D. 2.5 cm × 6 mm, 10 μm particle size
material
PEEK
termékcsalád
TSKgel®
Jellemzők
counter ion Na+
gyártó/kereskedő neve
Tosoh CM-SW, 07650
parameter
≤1 M salt concentration
0-100% organic solvent
10-45 °C temperature
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
2.5 cm × 6 mm
matrix
silica particle platform
mátrix aktív csoport
carboxymethyl phase
részecskeméret
10 μm
pórusméret
250 Å
működési pH
2.0-7.5
elválasztástechnika
cation exchange
Általános leírás
TSKgel Guardgel kits contain:
  • 5 mL Guardgel packing material
  • Column holder, consisting of external reducing union, cap, frit, 2 ferrules
  • Column, 25 mm x 9.5 mm OD x 6 mm ID, 2 μm frit at 10 mm depth, 1/16" exit
  • 2 Replacement frits
  • Capillary tubing, 5 cm x 1/16" OD x 0.01" ID
  • Nuts and ferrules, 10-32 threads for 1/16" tubing, 2 each
  • All hardware is 316 stainless steel
Dimensions for Guardgel kits for 21.5 mm ID columns:
  • Column, 35 mm x 12.75 mm OD x 10 mm ID, 10 μm frit at 20mm depth, 1/16"
  • Capillary tubing, 5 cm x 1/16" OD x 0.02" ID
Fizikai forma
Shipped in methanol.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
102.2 °F
Lobbanási pont (C)
39 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)