Fontos dokumentumok
64826
Supelco
Soxhlet Extraction Apparatus
size large
Szinonimák:
COMPLETE SOXHLET EXTRACTOR, LARGE, EA
Méret kiválasztása
1 EA
244 000,00 Ft
244 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 EA
244 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
244 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
méret
large
Minőségi szint
Csatlakozó
joint ST/NS extractor bottom
joint ST/NS extractor top
Ügynökség
suitable for EPA 1613
extraktor belső átmérő
50 mm
extraktor térfogata
200 mL
lombiktérfogat
300 mL
Általános leírás
Soxhlet Apparatus Kits
For continuous solvent extraction of semivolatile analytes from solid matrices.
Use this inert all-glass system for extracting semivolatile compounds from a solid or semi-solid sample matrix - soil, for example - into an organic extraction solvent, such as hexane, acetone, or methylene chloride. The Soxhlet apparatus is simple to set up and use, and it features ground glass joints for easy dismantling and cleaning.
Cellulose thimbles size 43 mm x 123 mm (Cat. No. 64842) and glass thimbles size 45 mm x 130 mm (Cat. No 64838) are recommended and can be ordered separately.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.