Fontos dokumentumok
64824
Supelco
Soxhlet Extraction Apparatus
size small
Szinonimák:
COMPLETE SOXHLET EXTRACTOR, SMALL, EA
Méret kiválasztása
1 EA
183 000,00 Ft
183 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 EA
183 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
183 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
méret
small
Minőségi szint
Csatlakozó
joint ST/NS extractor bottom joint
joint ST/NS extractor top joint
extraktor belső átmérő
30 mm
extraktor térfogata
50 mL
lombiktérfogat
125 mL
alkalmazás(ok)
food and beverages
Általános leírás
Soxhlet Apparatus Kits
For continuous solvent extraction of semivolatile analytes from solid matrices.
Use this inert all-glass system for extracting semivolatile compounds from a solid or semi-solid sample matrix - soil, for example - into an organic extraction solvent, such as hexane, acetone, or methylene chloride. The Soxhlet apparatus is simple to set up and use, and it features ground glass joints for easy dismantling and cleaning.
Order glass or cellulose thimbles separately.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)