Fontos dokumentumok
Z564761
Sigma-Aldrich
Aldrich® jacketed Soxhlet extractor
capacity 50 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
Csatlakozó
bottom joint ST/NS24/40
top joint ST/NS34/45
kapacitás
50 mL
pohár belső átmérő × H
30 mm × 80 mm
Általános leírás
This jacketed design protects the fragile siphon tube from breakage and permits the extraction at the boiling point of the solvent. During extraction, the inner cup is enveloped in ascending solvent vapors.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)