Fontos dokumentumok
64825
Supelco
Soxhlet Extraction Apparatus
size medium
Szinonimák:
COMPLETE SOXHLET EXTRACTOR, MEDIUM, EA
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
méret
medium
Minőségi szint
Csatlakozó
joint ST/NS extractor bottom
joint ST/NS extractor top
extraktor belső átmérő
38 mm
extraktor térfogata
85 mL
lombiktérfogat
250 mL
alkalmazás(ok)
food and beverages
Általános leírás
Soxhlet Apparatus Kits
For continuous solvent extraction of semivolatile analytes from solid matrices.
Use this inert all-glass system for extracting semivolatile compounds from a solid or semi-solid sample matrix - soil, for example - into an organic extraction solvent, such as hexane, acetone, or methylene chloride. The Soxhlet apparatus is simple to set up and use, and it features ground glass joints for easy dismantling and cleaning.
Order glass or cellulose thimbles separately.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)