Fontos dokumentumok
Z218898
Ace giant extraction thimble
I.D. × L 60 mm × 180 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
gyártó/kereskedő neve
Ace Glass 681202
belső átmérő × H
60 mm × 180 mm
Általános leírás
For use with Ace giant Soxhlet extractors. Thimbles are readily permeable to the flow of ether and other organic solvents. Made of cellulose.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)