CLR500
Color 500 Pt-Co Units Calibration Standard
certified reference material
Szinonimák:
500 Pt-Co Color Standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
gyártó/kereskedő neve
RTC CLR500-100
koncentráció
in H2O
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
matrix material
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Ready-to-use solution
- The sample contains water as the solvent
- Prepared and verified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025
- An uncertainty value of +/- 3 associated with the solution
- Available in 100 mL and 500 mL whole volume
- Expiry date provided on the label and CoA
- Traceable to SI and NIST SRMs
- Accompanied with a detailed certificate of analysis for an effective quality management system
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2