Fontos dokumentumok
64842
Supelco
Thimble
cellulose, size 43 mm × 123 mm
Szinonimák:
CELLULOSE THIMBLE 43 X 123,PK25
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
material
cellulose
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for EPA 1613
kiszerelés
pkg of 25 ea
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
méret
43 mm × 123 mm
alkalmazás(ok)
food and beverages
Általános leírás
High-purity cellulose, approximately 1.5mm wall thickness, or high-quality borosilicate glass, 40-60μm porous disk.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.