Fontos dokumentumok
58993
Supelco
SUPELCOSIL LC-18-DB (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
Terméknév
SUPELCOSIL LC-18-DB HPLC Column, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Ügynökség
suitable for USP L1
Minőségi szint
Jellemzők
endcapped
gyártó/kereskedő neve
SUPELCOSIL
a címkézés mértéke
11.0% Carbon loading
Paraméterek
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
15 cm × 4.6 mm
külső felület
170 m2/g
felület bevonatolás
surface coverage 3.1 μmol/m2
Mátrix
silica gel, spherical particle platform
mátrix aktív csoport
C18 (octadecyl) phase
részecskeméret
3 μm
pórusméret
120 Å
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
SUPELCOSIL LC-DB phases are specially deactivated for basic compounds. These columns provide shorter retention, better peak shape, and higher efficiency for organic bases than can be obtained on other Type A silica reversed-phase columns.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
M Carini et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 18(1-2), 201-211 (1998-12-24)
A study was undertaken for the characterization and quantitative determination of the main urinary metabolites of the non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) nimesulide (4-nitro-2-phenoxy-methanesulfonanilide) in man following single oral administration (200 mg). Urines were collected from six healthy volunteers at 12
D C Holland et al.
Journal of AOAC International, 78(4), 1067-1071 (1995-07-01)
A liquid chromatographic (LC) method is described for the simultaneous determination of the triazine herbicides, simazine (SIM), atrazine (ATZ), and propazine (PRO) in the 12.5-100 ppb range in catfish. The herbicides are extracted from catfish homogenates with ethyl acetate, followed
P A Hynning et al.
Clinical chemistry, 34(12), 2502-2503 (1988-12-01)
A high-performance liquid chromatographic (HPLC) method for determining verapamil and norverapamil in plasma is presented and compared with gas chromatography/mass spectrometry (GC-MS). The plasma samples were extracted at alkaline pH with hexane containing 2-butanol (20 mL/L) and then back-extracted into
Xinghua Sun et al.
Anticancer research, 25(1A), 59-62 (2005-04-09)
A rapid, sensitive and specific high-performance liquid chromatographic (HPLC) method for the separation and quantification of L-methionine in plasma has been developed. After derivatization of plasma amino acids with o-phthalaldehyde (OPA), a 50 microl sample was loaded on a reversed-phase
S L Bramer et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 26(4), 637-650 (2001-08-23)
An LC/MS/MS method for the simultaneous determination of cilostazol, a quinolinone derivative, and three active metabolites, OPC-13015, OPC-13213, and OPC-13217, in human plasma was developed and validated. Cilostazol, its metabolites, and the internal standard, OPC-3930 were extracted from human plasma