Fontos dokumentumok
58289
Waters® Union
size 1/16 in., stainless steel
Méret kiválasztása
1 EA
37 400,00 Ft
37 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 EA
37 400,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
37 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Anyagok
stainless steel
kiszerelés
pkg of 1 ea
méret
1/16 in.
Általános leírás
Waters® Union is used for connecting most HPLC columns to a 1/16 in. tubing system.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
Waters is a registered trademark of Waters
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)