Fontos dokumentumok
Z227242
Union
PEEK, for connecting 1/16 in., bore size 0.25 mm
Szinonimák:
Valco® Unions
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
NACRES:
SB.52
material
PEEK
leírás
female
furatméret
0.25 mm
kompatibilitás
for connecting 1/16 in.
Általános leírás
Stainless steel, unless noted otherwise. Nuts and ferrules included.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)