Fontos dokumentumok
57659
Union
bore 0.020 in., 10-32 thread
Szinonimák:
Upchurch PEEK Fingertight Union
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
furat
0.020 in.
szerelvény
10-32 thread
Általános leírás
The PEEK zero dead volume unions (bore 0.020 in., thread 10-32) need to be operated at 5000 ψ (352 kg/cm2). They include Fingertight III nuts and ferrules.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)