Fontos dokumentumok
58257
Rheodyne® Fittings
long nut for 1/16 in. tubing, pkg of 10 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
material
stainless steel nut
leírás
long nut
kiszerelés
pkg of 10 ea
szerelvény
long nut for 1/16 in. tubing
Általános leírás
The long Rheodyne nut has a longer hex portion for easier wrench access.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)