Fontos dokumentumok
Z227250
Supelco® PEEK Fitting
One-piece fingertight, pkg of 5 ea
Szinonimák:
PEEK Fitting
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
NACRES:
SB.52
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 5 ea
Általános leírás
Biocompatible fittings for all 1/16 in. tubing connections.
Tulajdonságok és előnyök
Holds to 6000 psi (420 kg/cm2).
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)