Fontos dokumentumok
59026
Valco® Unions
internal reducing, for connecting 1/16 to 1/32 in., bore size 0.25 mm
Szinonimák:
1/16" TO 1/32" REDUCING UNION
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
Anyagok
stainless steel union and fittings
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
VICI Valco® ZRU1.5
furatméret
0.25 mm
szerelvény
10-32 Valco for 1/16 in. O.D. tubing (nuts and ferrules included)
6-32 Valco for 1/32 in. O.D. tubing (nuts and ferrules included)
kompatibilitás
for connecting 1/16 to 1/32 in.
Általános leírás
Stainless steel, unless noted otherwise. Nuts and ferrules included.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)