1.50826
LiChrospher® 100 DIOL (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Szinonimák:
TM=["LiChrospher"] Diol TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
About This Item
Javasolt termékek
product name
LiChrospher® 100 DIOL (5 µm) LiChroCART™ 125-4, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L20
termékcsalád
LiChrospher®
Jellemzők
endcapped: no
parameter
250 bar pressure
60 °C max. temp.
technika/technikák
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
oszlop H × belső átmérő
12.5 cm × 4 mm
külső felület
350 m2/g
matrix
fully porous particle
mátrix aktív csoport
Diol bonding phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
tárolási hőmérséklet
no temp limit
Általános leírás
Analízis megjegyzés
Theoretical Plates (N/m) (2-Nitrotoluene): ≥ 40000
Symmetry (2-Nitrotoluene): 0.8 - 1.6
Capacity factor (2-Nitrotoluene): 0.4 - 1.0