Fontos dokumentumok
93981
Supelco
Diol-functionalized Silica gel Chromatography Media
spherical, 200-360 mesh
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
23201100
NACRES:
NB.21
Terméknév
Diol-functionalized silica gel spherical,
grade
standard
Minőségi szint
Forma
powder
összetétel
carbon content, 4.0-7.0%
technika/technikák
LPLC: suitable
külső felület
~300 m2/g
Mátrix
Silica
mátrix aktív csoport
diol-functionalized silica
részecskeméret
40-75 μm
pórusméret
110 Å pore size
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
STOT SE 2 Inhalation
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)