Fontos dokumentumok
1.50836
Supelco
LiChrospher® 100 DIOL (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Szinonimák:
TM=["LiChrospher"] Diol TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
About This Item
UNSPSC kód:
41115709
NACRES:
SB.52
oszlop H × belső átmérő:
25 cm × 4 mm
külső felület:
350 m2/g
részecskeméret:
5 μm
mátrix aktív csoport:
Diol bonding phase
pórusméret:
100 Å pore size
Mátrix:
fully porous particle
Terméknév
LiChrospher® 100 DIOL (5 µm) LiChroCART 250-4, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L20
termékcsalád
LiChrospher®
Jellemzők
endcapped: no
parameter
250 bar pressure
60 °C max. temp.
technika/technikák
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
oszlop H × belső átmérő
25 cm × 4 mm
külső felület
350 m2/g
Mátrix
fully porous particle
mátrix aktív csoport
Diol bonding phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
100 Å pore size
Üzemi pH tartomány
2-7.5
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
tárolási hőmérséklet
no temp limit
Általános leírás
HPLC cartridge
LiChrospher® DIOL has polar and hydrophobic properties, thus can be used as less polar alternative to LiChrospher Si 60 in normal phase applications or as less hydrophobic alternative to LiChrospher RP-8 in reversed phase applications. LiChrospher DIOL is also suitable for exclusion chromatography. This sorbent is packed into a LiChroCART 250-4 HPLC cartridge. The connection to the HPLC system is being accomplished by use of the manu-CART NT cartrige holder (1.51486).
Analízis megjegyzés
Pressure: ≤ 70 bar
Theoretical Plates (N/m) (2-Nitrotoluene): ≥ 40000
Symmetry (2-Nitrotoluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (2-Nitrotoluene): 0.5 - 1.5
Jogi információk
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany