Fontos dokumentumok
808148
TSKgel® ODS-80Tm (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, C18 (octadecyl) phase
Szinonimák:
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® ODS-80Tm HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
material
stainless steel
Ügynökség
suitable for USP L1
termékcsalád
TSKgel®
gyártó/kereskedő neve
Tosoh ODS-80Tm, 08148
a címkézés mértéke
15% Carbon, monolayer, endcapped
parameter
0-100% organic solvent
0-45 °C temperature
1.2 mL/min flow rate
210 bar max. pressure
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
15 cm × 4.6 mm
matrix
silica particle platform
mátrix aktív csoport
C18 (octadecyl) phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
100 Å pore diameter
működési pH
2.0-7.5
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
TSKgel ODS-80Tm is a general purpose column for the analysis of low MW pharmaceuticals, bases, nucleosides and nucleotides. Common applications include purity checks and peptide mapping. Bonded phase pore size is indicated by the number in the product description, in this case TSKgel ODS-80Tm has 80Å nominal pore size. The pore size of the base silica is 100Å.
Fizikai forma
Shipped in 70% methanol - 30% water.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
The major research interests of Prof. Bing-Feng Shi's lab are focused on transition metal-catalyzed transformations and their application in the synthesis of natural products.
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.