Fontos dokumentumok
58061
Supelco® Mobile Phase Filtration Apparatus 1
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
leírás
starter kit
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 1
Általános leírás
Connects to 1000 mL sidearm flask
Includes:
  • 250 mL glass reservoir
  • Funnel base and stopper
  • Clamp
  • Stainless steel holder and screen
  • 10 PTFE gaskets
  • 50 Nylon 66 filters (47 mm, 0.45 μm pores).
·
Flask not included.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Patrícia A B Ramos et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 8(12) (2019-12-06)
Salix spp. have been exploited for energy generation, along with folk medicine use of bark extracts for antipyretic and analgesic benefits. Bark phenolic components, rather than salicin, have demonstrated interesting bioactivities, which may ensure the sustainable bioprospection of Salix bark.
Cikkek
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
A gyakori HPLC-problémák kijavítása az oszlop teljesítményének helyreállítása érdekében, a csúcsproblémák, a retenciós idő, a zaj és a kromatogramok felbontásának kezelése.