Merck
Z656194
Vacuubrand diaphragm vacuum pump
AC/DC input 230 V AC, MD 1C
Szinonimák:
diaphragm pump, diaphragm vacuum pump
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
1 EA
1 350 000,00 Ft
1 EA
1 350 000,00 Ft
1 EA
1 350 000,00 Ft
1 350 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41105101
NACRES:
NB.51
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Jellemzők
CE compliant 230V versions
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Vacuubrand
Paraméterek
1.2-1.4 m3/h pumping speed
2 mbar vacuum
H × Sz × Ma
315 mm × 145 mm × 175 mm
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Hasonló termékek összehasonlítása
Teljes összehasonlítás megtekintése
Különbségek megjelenítése
1 of 4
Ez a tétel
Z676241Z676292Z676284
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
feature
CE compliant 230V versions
feature
CE compliant, (Number of heads / stages 4/3)
feature
CE compliant, (Number of heads / stages 2/2)
feature
CE compliant, (Number of heads / stages 2/2)
manufacturer/tradename
Vacuubrand
manufacturer/tradename
Vacuubrand MD 4C NT
manufacturer/tradename
MZ 2C NT
manufacturer/tradename
Vacuubrand MZ 2C NT
parameter
1.2-1.4 m3/h pumping speed
parameter
1.5 mbar vacuum, 3 mbar vacuum (with gas ballast), 3.4/3.8 m3/h pumping speed
parameter
12 mbar vacuum (with gas ballast), 2.0/2.3 m3/h pumping speed, 7 mbar vacuum
parameter
12 mbar vacuum (with gas ballast), 2.0/2.3 m3/h pumping speed, 7 mbar vacuum
L × W × H
315 mm × 145 mm × 175 mm
L × W × H
325 mm × 243 mm × 198 mm
L × W × H
243 mm × 243 mm × 198 mm
L × W × H
243 mm × 243 mm × 198 mm
Általános leírás
Vacuubrand diaphragm pumps are totally oil free, mechanical vacuum pumps. They can be used for a wide range of vacuum applications or for the transfer of gases in chemical and physical laboratories.
Diaphragm pumps typically offer the best possible vacuum system in the vacuum range from atmospheric down to 0.6 mbar both within the general laboratory and as backing pumps for modern wide range turbopumps.
Please note: Products with mfr. no. appended with + AK + EK contain the additional mounted support (AK) and exhaust condenser (EK).
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)