Fontos dokumentumok
SYNF100003
Synthware 47 mm filtration apparatus with fritted support
About This Item
UNSPSC kód:
41100000
NACRES:
NB.51
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware F100003
Általános leírás
Using 47 mm membranes for filtering corrosive solutions, particulate removal from HPLC solvents, and filtration analysis with solid phase extraction disks. Support base has a sealed-in coarse porosity fritted disc. Complete assembly includes a 300mL graduated funnel, aluminum clamp, support base and l liter filtering flask.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)