XF5423050
Millivac-Mini Vacuum Pump, 230 V
Szinonimák:
Mini Vacuum Pump, Vacuum Pump
Méret kiválasztása
266 000,00 Ft
Készletenrészletek
Méret kiválasztása
About This Item
266 000,00 Ft
Készletenrészletek
Javasolt termékek
Egyenáram/váltóáram bemenő feszültség
230 V, 50 Hz
Minőségi szint
Anyagok
EPDM rubber membrane
Ryton® head
fluoroelastomer valve
gyártó/kereskedő neve
Millivac™
Magasság
14.1 cm
Hosszúság
22.6 cm
Szélesség
9 cm
súly
1.9 kg
szerelvény
inlet hose connector for 4 mm I.D. tubing
kiszállítva
ambient
Általános leírás
•Use Millivac Mini Pump to filter water and aqueous solutions
•Use Millivac Maxi Pump to filter larger volumes or viscous solutions
•Millivac Maxi Pump is gas-tight, has a PTFE-coated diaphragm, and is compatible with slightly aggressive or corrosive gases and vapors
•Neither pump requires lubrication and neither is explosion proof
Features & Benefits:
•Lubrication not required
•Quiet, compact design conserves previous lab bench space
•Millivac Maxi pump is gas-tight, has a PTFE-coated diaphragm, and is compatible with slightly aggressive or corrosive gases and vapors
Applications:
Millivac Mini Pump for Water and Aqueous Solutions; Millivac Maxi Pump for Larger Volumes or Viscous Solutions
Elv