SYNF10401LA
Synthware™ 47 mm filtration apparatus with stainless steel support, complete
joint: ST/NS 40/35
Szinonimák:
Synthware F10401LA, complete filtration apparatus
Javasolt termékek
Csatlakozó
joint: ST/NS40/35
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware F10401LA
Általános leírás
Using 47 mm membranes for filtering corrosive solutions, particulate removal from HPLC solvents, and filtration analysis with solid phase extraction disks. Support base has removable 47 mm stainless steel support screen for use with viscous or proteinaceous solutions. Complete assembly includes a 300mL graduated funnel, aluminum clamp, support base and l liter filtering flask.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)