Fontos dokumentumok
SYNF100001
Synthware 47 mm filtration funnel with fritted support
Szinonimák:
Synthware 47 mm filtration apparatus with fritted support
About This Item
UNSPSC kód:
41104900
NACRES:
NB.51
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware F100001
lemezátmérő
47 mm
kapacitás
300 mL capacity
Általános leírás
Using 47 mm membranes for filtering corrosive solutions, particulate removal from HPLC solvents, and filtration analysis with solid phase extraction disks. Support base has a sealed-in coarse porosity fritted disc. Complete assembly includes a 300mL graduated funnel, aluminum clamp, support base and l liter filtering flask.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)