Fontos dokumentumok
SYNF10401L
Synthware 47 mm filtration apparatus with fritted support
joint: ST/NS 40/35
Szinonimák:
Synthware F10401L, complete filtration apparatus
About This Item
UNSPSC kód:
41100000
NACRES:
NB.51
kiszerelés:
pkg of 1 ea
Csatlakozó
joint: ST/NS40/35
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware F10401L
Related Categories
Általános leírás
Using 47 mm membranes for filtering corrosive solutions, particulate removal from HPLC solvents, and filtration analysis with solid phase extraction disks. Support base has a sealed-in coarse porosity fritted disc. Complete assembly includes a 300mL graduated funnel, aluminum clamp, support base and l liter filtering flask.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)